Learn More
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
442.20 - 1081.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 6936-47-6 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00143981 |
InChI Key | LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N |
Synoniem | 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride |
PubChem CID | 12228413 |
IUPAC Name | (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride |
SMILES | C1CCC(C(C1)N)O.Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10389000
|
Thermo Scientific Acros
265850010 |
1 g |
442.20
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10722964
|
Thermo Scientific Acros
265850050 |
5 g |
1081.38
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
6936-47-6 | |
LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N | |
12228413 | |
C1CCC(C(C1)N)O.Cl |
MFCD00143981 | |
1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride | |
(1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride |
Specificatie
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride | |
186.0°C to 190.0°C | |
Authentic | |
Glass bottle | |
H2NC6H10OH·HCl | |
1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride | |
LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N | |
(1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride | |
12228413 | |
99+% |
6936-47-6 | |
White to Beige | |
99+% | |
C6H13NO·HCl | |
MFCD00143981 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol | |
C1CCC(C(C1)N)O.Cl | |
151.64 | |
151.64 | |
Crystalline Powder |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.