Learn More
cis-2,6-Dimethylpiperidine, 97+%, Thermo Scientific™
13.80 - 47.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 766-17-6
Moleculaire formule C7H15N
Molecular Weight (g/mol) 113.2
MDL-nummer MFCD00005986
InChI Key SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Synoniem cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
IUPAC Name (2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
SMILES CC1CCCC(N1)C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10316700
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116680050
5 g Glass bottle N/A N/A N/A
10326700
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116681000
100 g Glass bottle N/A N/A N/A
10142670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
116682500
250 g Glass bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
766-17-6
113.2
SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
641768
CC1CCCC(N1)C
C7H15N
MFCD00005986
cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
(2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
Specificatie
cis-2, 6-Dimethylpiperidine
766-17-6
100.0
0.8400g/mL
11°C
97% min. (GC)
1.4384 to 1.4404
2733
02,156
cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
(2R,6S)-2,6-dimethylpiperidine
641768
97+%
99%, min. 95% cis-isomer
97.0
Colorless to Yellow
127°C to 128°C
Authentic
C7H15N
MFCD00005986
20, 108
0.84
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
CC1CCCC(N1)C
113.2
113.2
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several min
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.