Learn More
CIAPIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen CIAPIN1
Concentratie 0.33 mg/mL
Toepassingen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16810464
Bekijk documenten
Proteintech
12638-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16800464
Bekijk documenten
Proteintech
12638-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.
Specificatie
Specificatie
CIAPIN1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5XID1, Q6FI81, Q8WTY4
109006, 307649, 57019
CIAPIN1 Fusion Protein Ag3333
Primary
-20°C
CIAPIN1
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
2810413N20Rik, Anamorsin, CIAPIN1, DRE2, PRO0915
CIAPIN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography