Learn More
Chromium(Vi) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
39.75 - 53.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1333-82-0
Moleculaire formule CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10487630
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/5880/50
250 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10569760
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/5880/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1333-82-0
99.99
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
O=[Cr](=O)=O
CrO3
MFCD00010952
trioxochromium
Specificatie
196°C
Red to Violet
Solid
MFCD00010952
O=[Cr](=O)=O
99.99
Plastic powder jar
1333-82-0
1
CrO3
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
trioxochromium
99.99g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Chromium(VI) oxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P350-BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.