Learn More
Chromium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7697-37-2
Moleculaire formule HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12992105
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 014 100
100 mL Bottle
54.00
12902115
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 014 250
250 mL Bottle
77.00
12912115
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 014 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
HNO3
MFCD00011349
944
nitric acid
Specificatie
Chromium
HNO3
Liquid
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
Single-component Standard Solution
7697-37-2
MFCD00011349
1 g/L ±0.002 g/L
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
H317 ; H332 ; H334 ; H340 ; H350 ; H412
P201;P202;P261;P271;P272;P273;P280;P284;P302+P352;P304+P340;P308+P313; P312;P333+P313;P342+P311;P362+P364;P405;P501
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)
Productidentificatie
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Chromium (VI) (Cr6+) 1000mg/l in water (A 014)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .