Learn More
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Apparent density 2.0-3.0g/cm3
34.77 - 1160.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-47-3
Moleculaire formule Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
MDL-nummer MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11361198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010147.09
10 g
34.77
10 gram
11381198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010147.22
100 g
98.19
100 gram
11371198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010147.36
500 g
343.71
500 gram
11391198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010147.A3
2 kg
1160.78
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-47-3
52.00
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
23976
chromium
Cr
MFCD00010944
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CHEBI:28073
[Cr]
Specificatie
Chromium
7440-47-3
99% (Metals basis)
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chromium
23976
-100 Mesh
Powder
Gray
Gray powder
Cr
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
[Cr]
52.00
CHEBI:28073
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Wear suitable protective clothing and gloves.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Chromium powder
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .