Learn More
Chromium nitride, Thermo Scientific Chemicals
63.52 - 173.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12053-27-9 |
---|---|
Moleculaire formule | CrN |
Molecular Weight (g/mol) | 66.00 |
MDL-nummer | MFCD00016048 |
InChI Key | YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11386518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.14 |
25 g |
63.52
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.22 |
100 g |
173.87
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12053-27-9 | |
66.00 | |
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
CrN | |
MFCD00016048 |
Specificatie
Chromium nitride | |
Powder | |
MFCD00016048 | |
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
12053-27-9 | |
CrN | |
Insoluble in water. | |
66.00 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H317
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 235-002-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Chromium nitride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Chromium nitride