Learn More
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
88.54 - 346.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 15244-38-9
Moleculaire formule Cr2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 392.16
MDL-nummer MFCD00016039
InChI Key GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dichromium(3+) trisulfate
SMILES [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11307628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.22
100 g
88.54
100 gram
11397618
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.36
500 g
346.73
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15244-38-9
392.16
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Cr2O12S3
MFCD00016039
dichromium(3+) trisulfate
Specificatie
Chromium(III) sulfate hydrate
Purple
Cr2O12S3
Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
392.16
Reagent
Hygroscopic
15244-38-9
Crystals
MFCD00016039
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
dichromium(3+) trisulfate
392.17 (Anhydrous)
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-253-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GB7200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Chromium(III) sulphate hydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Chromium(III) sulphate hydrate