Learn More
Chromium chunks, 2-15mm (0.08-0.59in), 99.996% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
99.50 - 323.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-47-3
Moleculaire formule Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
MDL-nummer MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11405340
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044565.09
10 g
99.50
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11415340
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044565.18
50 g
323.61
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-47-3
52.00
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
23976
chromium
Cr
MFCD00010944
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CHEBI:28073
[Cr]
Specificatie
Chromium chunks
7440-47-3
Cr
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
[Cr]
52.00
CHEBI:28073
Odorless
2 to 15mm (0.08 to 0.59 in.)
(metals basis)
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chromium
23976
99.996%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures