Learn More
Bochem™ Chroomstalen 3-vingerige klemmen met pvc-coating
Met schacht
33.15 - 38.25
Specificatie
Aantal | Elk 1 |
---|---|
Type | 3-vingerige klem |
Materiaal | Chroomstaal |
Lengte (metrisch) | 150 mm |
Diameter (metrisch) binnen | 10 mm |
Beschrijving
- Vinger met PVC-coating
- Spanwijdte onafhankelijk verstelbaar door 2 stelschroeven
- Met schacht
Specificatie
Elk 1 | |
Chroomstaal | |
10 mm |
3-vingerige klem | |
150 mm |