Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
97.28 - 278.39
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1667-99-8
Moleculaire formule C23H13Cl2Na3O9S
Molecular Weight (g/mol) 605.277
MDL-nummer MFCD00001615
InChI Key FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synoniem C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC Name trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10511831
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
190050250
25 g Glass bottle
97.28
10299223
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
190051000
100 g Glass bottle
278.39
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1667-99-8
605.277
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
54736314
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
C23H13Cl2Na3O9S
MFCD00001615
C.I. 43825, Mordant Blue 29
trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
Specificatie
Chrome Azurol S
C23H13Cl2Na3O9S
C.I. 43825, Mordant Blue 29
Authentic
trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
54736314
605.29
Black to Brown
1667-99-8
MFCD00001615
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
605.277
424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Complies
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 216-787-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Chrome Azurol S
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.