Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA Polypropylene SPE Column
146.00 - 220.00
Specificatie
Basismateriaal | Silica |
---|---|
Kolomtype | SPE |
Voor gebruik met (toepassing) | Solid Phase Extraction |
Partikelgrootte | 45 μm |
Sorbent | Chromabond PCA |
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Bedgewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Bedgewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10216951
|
Macherey-Nagel™
730484 |
6 mL | 1 g |
214.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10776712
|
Macherey-Nagel™
730482 |
3 mL | 500 mg |
220.00
50 stuks |
|
||||
10649001
|
Macherey-Nagel™
730483 |
6 mL | 500 mg |
146.00
30 stuks |
|
||||
Specificatie
Silica | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond PCA | |
60 μm |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |