Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-kolom van polypropyleen
Extractie van spoorelementen en lipiden. Chromabond™ NH2 SPE-kolommen van polypropyleen hebben een aminopropyl-gemodificeerde silicafase voor vastefase-extractie (SPE).
Merk:  Macherey-Nagel™ 730180
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10216571
  • 146.00 / 30 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Features
  • Base material silica
  • Pore size 60 Å
  • Particle size 45 μm
  • Specific surface 500 m2/g
  • pH stability 2–8;
  • Aminopropyl phase
  • Carbon content 3.5 %,
  • Polar, weak anion exchanger
Application
  • Trace elements, lipids
Specificatie
Specificatie
Silica
6 mL
500 mg
45 μm
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g
3.5%
SPE
Voor SPE
Chromabond NH2
60 μm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen