Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P Polypropylene SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730117
136.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10256421
  • 140.00 / 30 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
3 mL
500 mg
50 to 100 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond HR-P
1200 m2/g