Learn More
Chroma Gesellschaft™ Hand Operated Crimper
299.00
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12423030
|
JG Finneran Associates
9300-20 |
20 mm |
299.00
Each |
|
|||||
10710862
|
JG Finneran Associates
9300-11 |
11 mm |
299.00
Each |
|
|||||
10597542
|
JG Finneran Associates
9300-08 |
8 mm |
299.00
Each |
|
|||||