Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, ACS Reagent, ≥37.50% Pt basis, Honeywell™
ACS Reagent,≥37.50% Pt basis
286.59 - 2622.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 18497-13-7
Moleculaire formule Cl6H14O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 517.89
MDL-nummer MFCD00149910
InChI Key PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15671770
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
206083-1G
1 g Glass Bottle
286.59
1 gram
15691770
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
206083-5G
5 g Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15681770
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
206083-25G
25 g Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
18497-13-7
517.89
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
[H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Cl6H14O6Pt
MFCD00149910
platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
Specificatie
Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Powder
H2PtCl6 · 6H2O
UN2507
[H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
517.89
≥37.50% (Pt basis)
18497-13-7
Cl6H14O6Pt
MFCD00149910
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
517.9g/mol
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310
H301-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 241-010-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1510000
Productidentificatie
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Chloroplatinic acidhexahydrate