Learn More
Chloroform, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
120.93 - 925.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Moleculaire formule | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
MDL-nummer | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
IUPAC Name | trichloromethane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15643700
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
32211-1L |
1 L | Glass Bottle |
120.93
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15675705
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
32211-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
266.03
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15663700
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
32211-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
612.63
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15653700
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
32211-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
925.28
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Chemische identificatiekenmerken
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichloromethane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Specificatie
Chloroform | |
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) | |
≥90.0000%, ≥0.1000% | |
1.476-1.483 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
99 to 99.4% (GC) |
-63°C (literature) | |
67-66-3, 64-17-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
60°C to 62°C | |
CHCl3 | |
160mmHg (20°C) | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
119.38g/mol | |
puriss. p.a. |
Veiligheid en behandeling
P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Chloroform
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Chloroform
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331-Giftig bij inademing.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: chloroform