Learn More
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% D, stab. with Ag foil, 0.02-0.04 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
109.55 - 395.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 865-49-6 |
---|---|
Moleculaire formule | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 120.375 |
MDL-nummer | MFCD00000827 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
Synoniem | chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero |
PubChem CID | 71583 |
ChEBI | CHEBI:85365 |
IUPAC Name | trichloro(deuterio)methane |
SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10202672
|
Thermo Scientific Acros
368651000 |
100 mL | Glass Bottle |
109.55
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10110812
|
Thermo Scientific Acros
368655000 |
500 mL | Glass Bottle |
395.97
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMRChemische identificatiekenmerken
865-49-6 | |
120.375 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
71583 | |
trichloro(deuterio)methane |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
CHEBI:85365 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Specificatie
Chloroform-d | |
Colorless to Yellow | |
1.5000g/mL | |
0.01% max. (Coulometric) | |
-64.0°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
120.375 | |
CHEBI:85365 | |
NMR |
Liquid | |
99.8+ atom% D | |
99.80% min. | |
865-49-6 | |
60.0°C | |
CDCl3 | |
01, IV, 54 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
trichloro(deuterio)methane | |
71583 | |
120.39 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Warning
- Chloroform-d
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331-Giftig bij inademing.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Chloroform-d