Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%, amylene stabilized
53.23 - 891.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-66-3
Moleculaire formule CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15634530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-100ML
100 mL Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15644530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-1L
1 L Glass Bottle
125.54
1 liter
15664530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-2L
2 L Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15654530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-2.5L
2.5 L Glass Bottle
249.23
2.50 liter
15684530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-6X1L
6 x 1 L Glass Bottle
612.26
6 stuks
15674530
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
34854-4X2.5L
4 x 2.5 L Glass Bottle
891.12
4 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-66-3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
trichloromethane
CHCl3
MFCD00000826
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Specificatie
Chloroform
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
67-66-3
≤100.0000%
61°C
CHCl3
UN1888
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
ClC(Cl)Cl
119.37
CHEBI:35255
>99.8%
-63°C (literature)
max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm
≥90.0000%
1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
CHCl3
MFCD00000826
1731042
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane
6212
119.38
HPLC
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Chloroform
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
  • Chloroform
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.