Learn More
Chloroform, 99.8+%, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
CHCl3, CAS Number-67-66-3, 2.5L, 61 deg.C, Colorless, 119.38g/mol, -63 deg.C, 826, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 213mbar at 20 deg.C, 0.56 mPaS at 20 deg.C
43.50 - 640.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-66-3
Moleculaire formule CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11408123
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/PB08
500 mL Plastic-coated Glass Bottle
43.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10122190
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/15
1 L Amber Glass Bottle
71.05
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10090120
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/PB15
1 L Plastic-coated Glass Bottle
153.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10293850
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/17
2.5 L Amber Glass Bottle
156.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10725331
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
200.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10385550
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4960/25
25 L Metal Can
640.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
CHCl3, CAS Number-67-66-3, 2.5L, 61 deg.C, Colorless, 119.38g/mol, -63 deg.C, 826, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 213mbar at 20 deg.C, 0.56 mPaS at 20 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-66-3
119.37
ClC(Cl)Cl
CHCl3
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Specificatie
-63°C
Colorless
Liquid
826
0.56 mPaS at 20°C
ClC(Cl)Cl
119.37
67-66-3
61°C
CHCl3
213mbar at 20°C
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane
119.38g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Chloroform, 1-Pentene