Learn More
Chloride Standard for Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
72.80 - 142.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Moleculaire formule ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10570603
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
AS-CL9-2Y
125 ml LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
72.80
10080522
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
AS-CL9-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
142.00
500 ml
11485918
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
AS-CL9-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalietConcentratie
Cl-1000 μg/ml
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12125-02-9, 7732-18-5
53.49
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:31206
N.Cl
ClH4N
MFCD00011420
25517
amine hydrochloride
Specificatie
Chloride Standard
0.1, 99.9
Met analysecertificaat.
ClH4N
Ion Chromatography
N.Cl
amine hydrochloride
25517
CHEBI:31206
Membraanpomp
12125-02-9, 7732-18-5
0.1, 99.9
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat.
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten
53.49
Standard Solution
Certified Reference Material
IC
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik