Learn More
Charcoal, Technical, Decolourising Powder, ActIVated, Fisher Chemical™
50.40 - 340.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C |
MDL-nummer | 133992 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11478103
|
Fisher Chemical
C/4040/53 |
500 g | Plastic powder jar |
50.40
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10000050
|
Fisher Chemical
C/4040/60 |
1 kg | Plastic powder jar |
121.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10010050
|
Fisher Chemical
C/4040/65 |
5 kg | Plastic keg |
340.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7440-44-0 | |
C | |
133992 |
Specificatie
7440-44-0 | |
Black | |
133992 | |
Powder |
3652°C | |
C | |
12g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Charcoal, Activated
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H252-In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
Veiligheidsmaatregel
- P235+P410-Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.