Learn More
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis, Thermo Scientific Chemicals
209.04 - 2567.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-18-6
Moleculaire formule CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.91
MDL-nummer MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10749571
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
192070500
50 g Glass bottle
209.04
50 gram
10378883
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
192072500
250 g Glass bottle
863.30
13458438
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
192070010
1 kg Glass Bottle
2567.78
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-18-6
194.91
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
62674
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
CsNO3
MFCD00010963
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
cesium;nitrate
Specificatie
Cesium nitrate
7789-18-6
Crystalline Powder and/or Crystals
CsNO3
MFCD00010963
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
cesium;nitrate
62674
99.9%
3.68
414.0°C
White
99.9%
CsNO3
15,2014
Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
194.91
194.91
Trace Metal Basis
3.6800g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
Harmful if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove conta
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
Productidentificatie
  • Cesium nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.