Learn More
Cesium hydroxide monohydrate, 99.95%, (trace metal basis), for analysis, Thermo Scientific Chemicals
151.76 - 482.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 35103-79-8
Moleculaire formule CsH3O2
Molecular Weight (g/mol) 167.93
MDL-nummer MFCD00149664
InChI Key ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ciMeer weergevenMinder weergeven
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10113780
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
189520500
50 g Plastic bottle
151.76
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10761081
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
189522500
250 g Plastic bottle
482.40
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Cesium hydroxide monohydrate, 99.95%, (trace metal basis), for analysis, Thermo Scientific Chemicals