Learn More
Cesium hydroxide, 99.9%, (trace metal basis), for analysis, 50 wt% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
134.67 - 558.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 21351-79-1
Moleculaire formule CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
MDL-nummer MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synoniem cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC Name cesium;hydroxide
SMILES [OH-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10793591
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213601000
100 g Plastic bottle
134.67
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10666982
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213605000
500 g Plastic bottle
558.78
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
21351-79-1
149.91
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
62750
cesium;hydroxide
CsHO
MFCD00010964
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
CHEBI:33988
[OH-].[Cs+]
Specificatie
Cesium hydroxide
21351-79-1
Liquid
CsHO
MFCD00010964
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
cesium;hydroxide
62750
149.91
Trace Metal Basis
1.7400g/mL
99%
Colorless
99.9%
CsOH
15, 2012
Solubility in water: soluble
[OH-].[Cs+]
149.91
CHEBI:33988
99.9%
1.74
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.