Learn More
Cesium Chloride (White Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents
90.90 - 835.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-17-8
Moleculaire formule ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synoniem cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name caesium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10734344
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP210-100
100 g Poly Bottle
90.90
100 gram
10629743
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP210-500
500 g Poly Bottle
416.00
500 gram
10629553
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP210-1
1 kg Poly Bottle
835.00
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Molecular Biology-grade cesium chloride is ideal for UV analysis of nucleic acids during density-gradient centrifugation and for the isolation of plasmid DNA, phage DNA, virus particles, and RNA.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-17-8
168.36
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
caesium(1+) chloride
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Specificatie
1290°C
646°C
White
Crystalline Powder
≥99.999 %
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.36
CHEBI:63039
≥99.999%
1.367 to 1.371 (at 25°C)
Cesium Chloride
7647-17-8
5 to 9
DNase-, RNase- and Protease-Free
ClCs
15, 2010
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
caesium(1+) chloride
24293
168.36
Molecular Biology
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : RT
Productidentificatie
  • Cesium chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.