Learn More
Cesium chloride, 99.99%, (trace metal basis), for spectroscopy, optical grade, Thermo Scientific Chemicals
33.37 - 1182.89
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-17-8
Moleculaire formule ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synoniem cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10580964
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206320050
5 g Glass bottle
33.37
5 gram
10762821
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206320250
25 g Glass bottle
114.57
25 gram
10104790
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206321000
100 g Glass bottle
254.27
100 gram
10657094
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206325000
500 g Glass bottle
1182.89
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis, For UV/VIS spectroscopy
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-17-8
168.36
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
[Cl-].[Cs+]
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
Specificatie
1290.0°C
646.0°C
7647-17-8
Crystalline Solid
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.36
Trace Metal Basis
Cesium chloride
For spectroscopy
Colorless to Yellow
99.99%
CsCl
15, 2010
Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
[Cl-].[Cs+]
168.36
CHEBI:63039
99.99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
Productidentificatie
  • Cesium chloride
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.