Learn More
Cesium carbonate, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
For ultra trace analysis
40.30 - 114.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 534-17-8 |
---|---|
Moleculaire formule | CCs2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 325.82 |
MDL-nummer | MFCD00010957 |
InChI Key | FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate |
PubChem CID | 10796 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10320744
|
Thermo Scientific Acros
278020100 |
10 g | Glass bottle |
40.30
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10206973
|
Thermo Scientific Acros
278020500 |
50 g | Glass bottle |
114.57
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
534-17-8 | |
325.82 | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
10796 |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Specificatie
Cesium carbonate | |
534-17-8 | |
Powder | |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
15, 2009 | |
Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O | |
325.82 | |
325.82 | |
Trace Metal Basis | |
4.0720g/mL |
>400.0°C | |
White | |
99.99% | |
Cs2CO3 | |
07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
dicaesium(1+) carbonate | |
10796 | |
99.99% | |
4.072 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
- Cesium carbonate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P263-Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.