Learn More
Cesium carbonate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
42.71 - 615.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 534-17-8
Moleculaire formule CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synoniem cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11331458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.06
5 g
42.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11311458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.14
25 g
68.44
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11321458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.22
100 g
184.92
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11341458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010924.36
500 g
615.06
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
534-17-8
325.82
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
CCs2O3
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specificatie
Cesium carbonate
534-17-8
99.9% (metals basis)
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
dicaesium(1+) carbonate
10796
Hygroscopic
610°C (decomposition)
Powder/Granules
CCs2O3
4546405
Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
325.82
325.82
4.072
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9400000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopic
Recommended Storage : Ambient temperatures