Learn More
Cesium acetate, 99%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
61.71 - 605.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS 3396-11-0
Moleculaire formule C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.96
MDL-nummer MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10186863
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390830250
25 g Glass bottle
61.71
25 gram
10433195
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390831000
100 g Glass bottle
175.88
100 gram
10196863
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390835000
500 g Glass bottle
605.01
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
3396-11-0
191.96
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
5152919
CC(=O)[O-].[Cs+]
C2H3CsO2
MFCD00013056
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
cesium;acetate
Specificatie
Cesium acetate
3396-11-0
Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
C2H3CsO2
MFCD00013056
Solubility in water: 91.5% (21°C).
CC(=O)[O-].[Cs+]
191.96
191.96
Analytical
194.0°C
White
99%
CH3CO2Cs
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
cesium;acetate
5152919
99%
Authentic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical attention/advice.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 222-248-
Productidentificatie
  • Cesium acetate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Acetic acid, cesiumsalt