Learn More
Cesium, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
156.78 - 2821.04
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-46-2
Moleculaire formule Cs
Molecular Weight (g/mol) 132.91
MDL-nummer MFCD00134037
InChI Key TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11351198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.03
1 g
156.78
1 gram
11341198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.06
5 g
430.14
5 gram
11331198
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.14
25 g
1288.41
25 gram
15490977
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010146.22
100 g
2821.04
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-46-2
132.91
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
5354618
[Cs]
Cs
MFCD00134037
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
CHEBI:30514
Specificatie
Cesium
7440-46-2
99.98% (Metals basis)
MFCD00134037
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
caesium
5354618
132.9054
0.0000011 hPa
Silver
Silver-colored solid
Cs
caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
[Cs]
132.91
CHEBI:30514
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314-H361
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-155-4
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cesium
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .