Learn More
Cerium(IV) sulfate solution 0.1, (0.1N), NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
93.81 - 535.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13590-82-4
Moleculaire formule CeO8S2
Molecular Weight (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synoniem ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC Name cerium(4+);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10244340
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/3000/15
1 L Amber glass bottle
93.81
10635302
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/3000/17
2.5 L Amber glass bottle
191.00
11492704
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/3000/24
10 L Bag in box This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13590-82-4
332.23
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
159684
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
CeO8S2
MFCD00148852
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
cerium(4+);disulfate
Specificatie
13590-82-4
Liquid
MFCD00148852
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
cerium(4+);disulfate
159684
Vapor Density: 0.7
Yellow
CeO8S2
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
332.23
14mmHg at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product A§ grondig wassen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.