Learn More
Cerium(IV) sulfate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
40.50 - 111.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13590-82-4
Moleculaire formule CeO8S2
Molecular Weight (g/mol) 332.23
MDL-nummer MFCD00148852
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synoniem ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC Name cerium(4+);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15375137
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
404340250
25 g
40.50
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15304988
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
404341000
100 g
111.56
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Currently unavailable: We have no information on when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Cerium(IV) sulfate, 95%, Thermo Scientific Chemicals