Learn More
Cerium ingot, 99.8% min (REO), Thermo Scientific Chemicals
172.86 - 611.04
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-45-1
Moleculaire formule Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
MDL-nummer MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11330649
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.18
50 g
172.86
50 gram
11340649
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.30
250 g
611.04
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-45-1
140.12
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
23974
cerium
Ce
MFCD00010924
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
CHEBI:33369
[Ce]
Specificatie
Cerium
Rare Earth Oxides Content
Dark Gray ingot
99.8% (REO)
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
cerium
23974
Odorless
Ingot
Gray
7440-45-1
6.77 g/cm3
Ce
cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
[Ce]
140.12
CHEBI:33369
Under Mineral Oil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Keep container tightly closed and dry.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-154-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cerium ingot
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 1
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .