Learn More
Cerium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
32.76 - 897.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 15750-47-7
Moleculaire formule C6Ce2O12
Molecular Weight (g/mol) 544.29
MDL-nummer MFCD00013082
InChI Key ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synoniem cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11338007
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.06
5 g
32.76
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11328007
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.14
25 g
85.53
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11318007
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.22
100 g
256.28
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11308007
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.36
500 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15750-47-7
544.29
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
91998046
C6Ce2O12
MFCD00013082
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specificatie
Cerium(III) oxalate hydrate
15750-47-7
(REO)
MFCD00013082
14,2001
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
cerium;oxalic acid;hydrate
91998046
99.9%
Odorless
(decomposition)
Powder
C6Ce2O12
UN3288
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
544.29
544.29 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cerium(III) oxalate hydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Cerium(III) oxalatehydrate