Learn More
Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
For Separation of Cerium From Other Rare Earths, Catalyst For Hydrolysis of Phosporic Acid Esters
47.34 - 351.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10294-41-4
Moleculaire formule CeH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 434.22
MDL-nummer MFCD00149631
InChI Key QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC Name cerium(3+) hexahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11391089
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.09
10 g
47.34
10 gram
11371089
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.22
100 g
68.34
100 gram
11381089
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.36
500 g
225.12
500 gram
11361089
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011329.A1
1 kg
351.75
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10294-41-4
434.22
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
16211466
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
CeH12N3O15
MFCD00149631
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
cerium(3+) hexahydrate trinitrate
Specificatie
Cerium(III) nitrate hexahydrate
10294-41-4
99.5%
MFCD00149631
Soluble in water,alcohol and acetone.
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
434.22
434.23 (326.13 Anhydrous)
hexahydrate
Crystalline Aggregates
CeH12N3O15
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
cerium(3+) hexahydrate trinitrate
16211466
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P220-P221-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P501c
H272-H315-H318-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-297-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6300000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopic
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate