Learn More
Cerium(III) nitrate hexahydrate, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
67.83 - 728.63
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10294-41-4
Moleculaire formule CeH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 434.22
MDL-nummer MFCD00149631
InChI Key QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10134750
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218691000
100 g Plastic bottle
67.83
100 gram
10144750
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218695000
500 g Plastic bottle
217.08
500 gram
11964371
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218690025
2.5 kg Plastic bottle
728.63
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10294-41-4
434.22
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
16211466
CeH12N3O15
MFCD00149631
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Cerium(III) nitrate hexahydrate
10294-41-4
Crystalline Powder or Agglomerating Crystals
CeH12N3O15
MFCD00149631
10,1959
Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
434.22
434.22
99.5%
Colorless to White
99.4% min. (CeO2/TREO basis)
Ce(NO3)3·6H2O
16,67
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
cerium(3+) hexahydrate trinitrate
16211466
99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye damage.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6300000
Productidentificatie
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.