Learn More
Cerium(III) chloride, 99.9%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
85.63 - 700.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7790-86-5 |
---|---|
Moleculaire formule | CeCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 246.48 |
MDL-nummer | MFCD00010929 |
InChI Key | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride |
PubChem CID | 24636 |
ChEBI | CHEBI:35458 |
IUPAC Name | cerium(3+);trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10213012
|
Thermo Scientific Acros
369750050 |
5 g | Glass bottle |
85.63
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10650893
|
Thermo Scientific Acros
369750250 |
25 g | Glass bottle |
269.66
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10791604
|
Thermo Scientific Acros
369751000 |
100 g | Glass bottle |
700.49
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7790-86-5 | |
246.48 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
24636 | |
cerium(3+);trichloride |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
CHEBI:35458 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Specificatie
1727.0°C | |
848.0°C | |
7790-86-5 | |
Powder | |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+);trichloride | |
24636 | |
246.48 | |
Pure |
Cerium(III) chloride | |
Anhdrous | |
White to Gray | |
99.90% | |
CeCl3 | |
15, 1996 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.48 | |
CHEBI:35458 | |
99.9% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
- Cerium(III) chloride, anhydrous
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cerium chloride