Learn More
Cerium(III) acetate hydrate, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
64.92 - 874.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 206996-60-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H9CeO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 317.25 |
MDL-nummer | MFCD00051060 |
InChI Key | VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | cerium(3+) triacetate |
SMILES | [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11430730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.09 |
10 g |
64.92
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11440730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.18 |
50 g |
235.17
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11450730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044433.30 |
250 g |
874.35
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
206996-60-3 | |
317.25 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
[Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
cerium(3+) triacetate |
Specificatie
Cerium (III) acetate hydrate | |
White | |
(metals basis) | |
Ce(C2H3O2)3·xH2O | |
Soluble in water( 3.5g/L). | |
[Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
317.25 | |
99.995% |
206996-60-3 | |
Crystalline | |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) triacetate | |
317.26 (Anhydrous) |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cerium(III) acetate hydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cerium(III) acetatehydrate