Learn More
Grant Instruments Centrifuge Insert for Conical Tubes
Insert to hold 25 mL conical tubes.
66.00 - 87.00
Specificatie
Type Rack
Materiaal Engineered Polymer
Voor eenmalig gebruik Reusable
Kleur White
Capaciteit 1 Tube
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal per verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal per verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30274367
Bekijk documenten
Grant Instruments
BI-25-6
6/Pk.
66.00
30274363
Bekijk documenten
Grant Instruments
BI-25-8
8/Pk.
87.00
Beschrijving
Beschrijving
Insert for 25 ml conical tubes
6 Piece Set:
  • To be used with Ri-6/Ri-6P rotor
  • For use with LMC-56
8 Piece Set:
  • To be used with BA-2/50 adapter set
  • For use with LMC-56
Specificatie
Specificatie
Rack
Reusable
1 Tube
3,160 x g
LMC-56 Centrifuge
27 mm
30 mm
30 mm
Engineered Polymer
White
Autoclavable
4,200 rpm
25 mL
30 mm
60 mm