Learn More
Grant Instruments Centrifuge Buckets
For rotors R-24/10, Ri-24/10 optional adapter
400.00 - 435.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) LMC-56, R-24/10, Ri-24/10
Type Bucket
Boormaat (metrisch) 16 mm
Kleur White
Type verpakking Vacutainer Adaptor
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Grootte van de buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Grootte van de buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30274341
Bekijk documenten
Grant Instruments
BN-13/100-24
4 to 8 mL Vacutainers
435.00
30274342
Bekijk documenten
Grant Instruments
BN-13/75-24
2 to 5 mL Vacutainers
410.00
30274350
Bekijk documenten
Grant Instruments
BN-16/100-24
8 to 10 mL Vacutainers
400.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Buckets for Ri-24/10 rotor
  • Set of 24 pcs.
  • For use with LMC-56
Available sizes:
  • 13 x 100 mm tubes (e.g.4 to 8 mL vacutainers)
  • 13 x 75 mm tubes (e.g.2 to 5 mL vacutainers)
  • 16 x 100 mm tubes (e.g.8 to 9 mL vacutainers)
Specificatie
Specificatie
LMC-56, R-24/10, Ri-24/10
16 mm
Vacutainer Adaptor
1
Vacutainers
Bucket
White
Engineered Polymer
24/Pk.