Learn More
Biodesign™ Cellulose Dialysis Tubing Strips
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
57.50 - 155.00
Specificatie
Producttype Dialysis Tubing Strips
Materiaal Cellulose
Lengte (metrisch) 30.5 m
Kleur Transparant
Aantal Elk 1
Meer specificaties weergeven
Producten 12
Produktcode Merk MWCO Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk MWCO Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12727476
Bekijk documenten
Biodesign™
D011
14 kDa 1.32 ml/cm
101.00
50 stuks
12737476
Bekijk documenten
Biodesign™
D012
14 kDa 1.91 ml/cm
70.20
50 stuks
12747476
Bekijk documenten
Biodesign™
D014
14 kDa 3.57 ml/cm
62.55
50 stuks
12757476
Bekijk documenten
Biodesign™
D016
14 kDa 6.45 ml/cm
62.75
50 stuks
12727486
Bekijk documenten
Biodesign™
D110
8 kDa 0.32 ml/cm
106.00
50 stuks
12737486
Bekijk documenten
Biodesign™
D112
8 kDa 1.91 ml/cm
57.50
12747486
Bekijk documenten
Biodesign™
D114
8 kDa 3.57 ml/cm
61.25
12757486
Bekijk documenten
Biodesign™
D116
8 kDa 6.45 ml/cm
61.25
50 stuks
12767486
Bekijk documenten
Biodesign™
D118
8 kDa 19.13 ml/cm
104.00
50 stuks
12707496
Bekijk documenten
Biodesign™
D312
3.5 kDa 1.91 ml/cm
131.00
50 stuks
12727496
Bekijk documenten
Biodesign™
D316
3.5 kDa 6.45 ml/cm
140.00
50 stuks
12717496
Bekijk documenten
Biodesign™
D314
3.5 kDa 3.57 ml/cm
155.00
50 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 305mm strips
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14, 000Da, 8, 000Da, and 3, 500Da molecular weight cut offs
Specificatie
Specificatie
Dialysis Tubing Strips
30.5 m
Elk 1
Cellulose
Transparant
Voor biowetenschappelijk onderzoek