Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxime sodium salt, 95%
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
58.14 - 569.92
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64485-93-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C16H16N5NaO7S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 477.44 |
MDL-nummer | MFCD00079073 |
InChI Key | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
PubChem CID | 88631411 |
SMILES | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15219946
|
Thermo Scientific Chemicals
454950010 |
1 g | Glass Bottle |
58.14
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15229946
|
Thermo Scientific Chemicals
454950050 |
5 g | Glass Bottle |
164.32
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15269896
|
Thermo Scientific Chemicals
454950250 |
25 g | Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
Chemische identificatiekenmerken
64485-93-4 | |
477.44 | |
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M | |
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
C16H16N5NaO7S2 | |
MFCD00079073 | |
88631411 |
Specificatie
Cefotaxime sodium salt | |
64485-93-4 | |
95% | |
MFCD00079073 | |
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M | |
sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
88631411 | |
95% |
Cefotaxime Sodium Salt | |
201.0°C to 210.0°C | |
C16H16N5NaO7S2 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 | |
477.44 | |
477.44 |
Veiligheid en behandeling
- Cefotaxime sodium salt
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.