Learn More
Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts with Lid
Combine these inserts with Cryoboxes boxes for ultra-low temperature storage. Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
16.10 - 18.30
Specificatie
Kleur Wit
Materiaal Cardboard
Voor gebruik met (toepassing) Opslag van monsters, zelfs bij extreem lage temperaturen
Aantal 10 Pack
Hoogte (metrisch) 30 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12922151
Bekijk documenten
Fisherbrand™
FB71438
128 mm
16.10
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12902151
Bekijk documenten
Fisherbrand™
FB71436
68 mm
18.30
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specificatie
Specificatie
Wit
Opslag van monsters, zelfs bij extreem lage temperaturen
30 mm
Cardboard
10 Pack