Learn More
Tenak™ Kartonnen cryodozen zonder verdeler
Save space in the laboratory with Tenak™Origami Cardboard Cryobox. The box consists of a lid and a bottom with instructions to create a stable, high quality square cryobox..
108.00 - 215.00
Specificatie
Materiaal Cardboard
Vorm Square
Type Cryo Box
Aantal 100 Pack
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11571795
Bekijk documenten
Tenak™
TE22820
50 mm 10 x 10 Divider N/A N/A N/A
11561795
Bekijk documenten
Tenak™
TE22810
52 mm No divider N/A N/A N/A
11581795
Bekijk documenten
Tenak™
TE22825
50 mm 9 x 9 Divider N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Spacesaving in the laboratory
  • Square measure of 134x134mm fits all storage rack systems
  • Packages of 100 each
.
Specifications
Specifications
Cardboard
Square
Cryo Box
100 Pack