Learn More
Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity, MP Biomedicals
110.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9004-32-4 |
---|---|
Moleculaire formule | (C12 H14 O9 R6)n |
Molecular Weight (g/mol) | 263.20 |
MDL-nummer | MFCD00081472 |
InChI Key | DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn |
PubChem CID | 23706213 |
SMILES | [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11457861
|
MP Biomedicals
0215056190 |
500 g |
110.00
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
9004-32-4 | |
263.20 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
23706213 |
(C12 H14 O9 R6)n | |
MFCD00081472 | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Specificatie
9004-32-4 | |
(C12 H14 O9 R6)n | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O | |
263.20 | |
≈700 kd |
White | |
MFCD00081472 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetate | |
23706213 | |
Powder |
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15 to 30°C).
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: carboxymethyl cellulose sodium salt