Learn More
Carbon disulfide, 99.9%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
28.54 - 204.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 75-15- |
---|---|
Moleculaire formule | CS2 |
Molecular Weight (g/mol) | 76.13 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
13438598
|
Thermo Scientific Acros
445661000 |
100 mL | Glass Bottle |
28.54
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13418598
|
Thermo Scientific Acros
445660010 |
1 L | Glass Bottle |
118.10
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13428598
|
Thermo Scientific Acros
445660025 |
2.5 L | Glass Bottle |
204.02
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
75-15- | |
CS2 | |
76.13 |
Specificatie
Carbon disulfide | |
75-15- | |
46.0°C | |
1.627 | |
1.262 | |
CS2 | |
151811 | |
76.13 | |
99.9% |
-111.0°C | |
1.2620g/mL | |
−30°C | |
99.85% min. (GC) | |
CS2 | |
0.363 mPa.s (20°C) | |
Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with anhydrous methanol,ethanol,ether,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride and oils | |
76.13 | |
HPLC |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility.
Suspected of damaging the unborn child.
Highly fla
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-843-6
- Carbon disulfide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H361fd-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.