Learn More
Carbenicillin disodium salt, MP Biomedicals™
241.00 - 559.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4800-94-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C17H16N2Na2O6S |
Molecular Weight (g/mol) | 422.36 |
MDL-nummer | MFCD00077683 |
InChI Key | RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L |
Synoniem | α-Carboxybenzylpenicillin |
PubChem CID | 20933 |
ChEBI | CHEBI:34609 |
IUPAC Name | disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
SMILES | [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11470952
|
MP Biomedicals
0219509201 |
1 g |
241.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11480952
|
MP Biomedicals
0219509205 |
5 g |
559.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
4800-94-6 | |
422.36 | |
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L | |
20933 | |
disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
C17H16N2Na2O6S | |
MFCD00077683 | |
α-Carboxybenzylpenicillin | |
CHEBI:34609 | |
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
Specificatie
Carbenicillin disodium salt | |
Powder | |
Yellow | |
MFCD00077683 | |
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L | |
disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | |
20933 | |
422.4 |
Carbenicillin Disodium Salt | |
4800-94-6 | |
C17H16N2Na2O6S | |
α-Carboxybenzylpenicillin | |
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
422.36 | |
CHEBI:34609 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Carbenicillin Disodium Salt
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Carbenicillin Disodium Salt