Learn More
Carbenicillin (Disodium Salt), Fisher BioReagents
32.80 - 64.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4800-94-6
Moleculaire formule C17H16N2Na2O6S
Molecular Weight (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synoniem α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC Name disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10438923
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2648-250
250 mg Amber Glass
32.80
250 mg
10163193
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2648-1
1 g Amber Glass
40.40
10396833
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2648-5
5 g Amber Glass
64.90
Beschrijving
Beschrijving
Used for the selection of ampicillin-resistant transformed cells and for the study of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis. Antimicrobial spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria, Pseudomonas.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4800-94-6
422.36
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
20933
disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
C17H16N2Na2O6S
MFCD00077683
α-Carboxybenzylpenicillin
CHEBI:34609
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specificatie
Carbenicillin
Disodium Salt
4800-94-6
770μg/mg min.
White
C17H16N2Na2O6S
738°C
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
20933
422.4
Carbenicillin
Solid
200°C
6% Max.
≥92 %
MFCD00077683
α-Carboxybenzylpenicillin
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
422.36
CHEBI:34609
92% min.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
WARNING!
Emergency Overview
May cause allergic respiratory and skin reaction. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : 0° to 5°C
Productidentificatie
  • Carbenicillin disodium salt
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.