Learn More
Carbazole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
23.82 - 340.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 86-74-8
Moleculaire formule C12H9N
Molecular Weight (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00004960
InChI Key UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC Name 9H-carbazole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10469780
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108260050
5 g Glass Bottle
24.02
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10050620
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108260250
25 g Plastic bottle
23.82
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10479780
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108262500
250 g Plastic bottle
114.57
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11996591
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
108260010
1 kg Plastic bottle
340.74
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
86-74-8
167.21
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
6854
9H-carbazole
C12H9N
MFCD00004960
carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
CHEBI:27543
N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specificatie
Carbazole
86-74-8
Beige-Brown or Beige-Yellow
220°C
95% min. (GC)
MFCD00004960
15,1791
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
167.21
CHEBI:27543
96%
96%
240.0°C to 246.0°C
355.0°C
Authentic
C12H9N
20,433
carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
9H-carbazole
6854
167.21
Crystalline Powder, Flakes, or Chunks
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-696-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FE3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Carbazole
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.